Läs mer
(3E)-17-Deacetylnorgestimate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Z)-Norelgestromin |
| CAS | 74183-55-4 |
| Molekylformel | C21 H29 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yn-3-one, 13-ethyl-17-hydroxy-, oxime, (3E,17α)- (9CI), anti-Norelgestromin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29NO2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22-24)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23-24H,3,5-12H2,1H3/b22-15-/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C\C(=N/O)\CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC-namn | (3Z,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-3-hydroxyimino-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.46 |
| Formel vikt | 327.2198 |