Läs mer
(3E)-4-(Acetylthio)-Alpha-(2-chlorophenyl)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-1-piperidineacetic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3E)-4-(Acetylthio)-alpha-(2-chlorophenyl)-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)-1-piperidineacetic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 204204-75-1 |
| Molekylformel | C20H24ClNO5S |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24ClNO5S/c1-4-27-18(24)11-14-12-22(10-9-17(14)28-13(2)23)19(20(25)26-3)15-7-5-6-8-16(15)21/h5-8,11,17,19H,4,9-10,12H2,1-3H3/b14-11+ |
| LEDER | CCOC(=O)\C=C\1/CN(CCC1SC(=O)C)C(C(=O)OC)c2ccccc2Cl |
| IUPAC-namn | methyl 2-[(3E)-4-acetylsulfanyl-3-(2-ethoxy-2-oxoethylidene)piperidin-1-yl]-2-(2-chlorophenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.93 |
| Formel vikt | 425.1064 |