Läs mer
(3E,8Z,11Z)-Tetradeca-3,8,11-trienyl Acetate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3E,8Z,11Z)-Tetradeca-3,8,11-trienyl Acetate |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h4-5,7-8,12-13H,3,6,9-11,14-15H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,13-12+ |
| Formel vikt | 250.1933 |