missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3E,8Z-Tetradecadienyl Acetate (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3E,8Z-Tetradecadienyl Acetate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h7-8,12-13H,3-6,9-11,14-15H2,1-2H3/b8-7-,13-12+ |
| Formel vikt | 252.2089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?