missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3E,8Z-Tetradecadienyl Acetate (>80%), TRC

Produktkod. 30009735
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009735 1 g
30007412 500 mg
30003641 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30009735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT2921101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 163041-87-0
Molekylformel C16H28O2
Molekylvikt (g/mol) 252.39
Synonym (E,Z)-3,8-Tetradecadienyl Acetate, trans-3,cis-8-Tetradecadienyl Acetate, (E,Z)-3,8-Tetradecadien-1-ol Acetate, (3E,8Z)-3,8-Tetradecadien-1-ol Acetate, (3E,8Z)-3,8-Tetradecadien-1-ol 1-Acetate;
IUPAC-namn [(3E,8Z)-tetradeca-3,8-dienyl] acetate
LEDER CCCCC\C=C/CCC\C=C\CCOC(=O)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3E,8Z-Tetradecadienyl Acetate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h7-8,12-13H,3-6,9-11,14-15H2,1-2H3/b8-7-,13-12+
Formel vikt 252.2089
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.