Läs mer
3H-1,2-Bensoditol-one 1,1-dioxid, 98 %
Produktkod. 11364576
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11364576 250 mg 250mg
11344576 1 g 1g
11354576 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20129.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 66304-01-6 | C7H4O3S2 | 200,226 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66304-01-6
Molekylformel C7H4O3S2
Molekylvikt (g/mol) 200.226
MDL-nummer MFCD00132960
InChI-nyckel JUDOLRSMWHVKGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3009847
IUPAC-namn 1,1-dioxo-1$l^{6},2-bensoditiol-3-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)SS2(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3H-1,2-Benzodithiol-one 1,1-dioxide
Smältpunkt 102 °C till 107 °C
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3335
Beilstein 4180332
Synonym 3h-1,2-benzodithiol-3-one 1,1-dioxide, beaucage reagent, 3h-1,2-benzodithiol-3-one-1,1-dioxide, 3h-benzo c 1,2 dithiol-3-one 1,1-dioxide, 3h-1,2-benzodithiol-3-one, 1,1-dioxide, 1,1-dioxo-1$l^ 6 ,2-benzodithiol-3-one, 3h-1,2-benzodithiol-one 1,1-dioxide, 3h-1,2-benzodithiol-3-one1,1-dioxide, 1??,2-benzodithiole-1,1,3-trione, acmc-1b2sk
Formel vikt 200.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.