missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3H-1,2-Ditiol-3-thione, TRC

Produktkod. 30375920
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30375920 10 mg
30385018 100 mg
30371641 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30375920 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49436510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 534-25-8
Molekylformel C3 H2 S3
Molekylvikt (g/mol) 134.24
IUPAC-namn dithiole-3-thione
LEDER S=C1SSC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3H-1,2-Dithiole-3-thione
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H2S3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H
Formel vikt 133.9319
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.