Läs mer
3H-1,2-Ditiol-3-thione, TRC
Produktkod. 30385018
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385018 100 mg
30375920 10 mg
30371641 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385018 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD494365100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-25-8
Molekylformel C3 H2 S3
Molekylvikt (g/mol) 134.24
IUPAC-namn Dithial-3-thione
LEDER S=C1SSC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3H-1,2-Dithiole-3-thione
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C3H2S3/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H
Formel vikt 133.9319