Läs mer
3H,5H-oktametyltetrasiloxan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11333856
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11333856
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16956.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16066-09-4 | C8H24O3Si4 | 280.617 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16066-09-4
Molekylformel C8H24O3Si4
Molekylvikt (g/mol) 280.617
MDL-nummer MFCD00053664
InChI-nyckel OHSYWAVRSCQMHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyltetrasiloxane, 3h,5h-octamethyltetrasiloxane, 1,3-bis trimethylsiloxy-1,3-dimethyldisiloxane, tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl, bis trimethylsiloxy dimethyldisiloxane, methyl-methyl trimethylsilyloxy, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl-tetrasiloxane, tetrasiloxane, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyl-,, 1,1,1,3,5,7,7,7-octamethyltetrasiloxane, technical gc
PubChem CID 6327318
IUPAC-namn metyl-[metyl(trimetylsilyloxi)-$l^{3}-silanyl]oxi-trimetylsilyloxikisel
LEDER C[Si](O[Si](C)O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 169°C
Kemiskt namn eller material 3H,5H-Octamethyltetrasiloxane
Kvantitet 5 g
Flampunkt 78°C (172°F)
Formel vikt 282.64
Procent renhet 96%
Brytningsindex 1.386
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.863
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.