Läs mer
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Produktkod. 11809732 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0,1μ m
0,15μ m
0,2μ m
0,22μ m
0,27μ m
0,3μ m
0,35μ m
0,4μ m
0,5μ m
0,6μ m
0,7μ m
0,8μ m
0,9μ m
0,99μ m
1.0μ m
1.6μ m
2.0μ m
3μ m
4μ m
5.0μ m
6μ m
7μ m
10μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
Förpackningsstorlek:
15ml
Paket med 30
Paket med 50
Paket med 80
Produktkod. 11809732
Brand: Thermo Scientific™ 4K03
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder.
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder. Jämfört med våra produkter i 3000- och 4000-serien är denna produktlinje exakt utspädd för omedelbar användning i laserpartikelräknare med minimala tidskrävande koncentrationsjusteringar.
Funktioner
  • Suspensioner av monodispersa polystyrensfärer för användning i luftburna eller flytande partikeldispersionssystem
  • Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
  • Kalibrerar eller kontrollerar noggrant prestanda hos laserpartikelräknare som används i renrum och andra föroreningsövervakningsapplikationer
  • Partiklar framställda som vattensuspensioner med låg resthalt för minimal bakgrundsinterferens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 5 x 107 /ml
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl 2° till 8°C produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Polymerpartiklar i vatten
Beskrivning NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Kalibrering av laserpartikelräknare
Material Polystyren
Produkttyp Räkna kontrollpartiklar
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1,05 g/cm 3
Kvantitet 15 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning <3%
Stabilitet Produkten är stabil i minst 12 månader
Diameter (metrisk) 3μ m