Läs mer
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Produktkod. 11829732 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,1μ m
0,15μ m
0,2μ m
0,22μ m
0,27μ m
0,3μ m
0,35μ m
0,4μ m
0,5μ m
0,6μ m
0,7μ m
0,8μ m
0,9μ m
0,99μ m
1.0μ m
1.6μ m
2.0μ m
3μ m
4μ m
5.0μ m
6μ m
7μ m
10μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
Förpackningsstorlek:
15ml
Paket med 30
Paket med 50
Paket med 80
45 product options available for selection
Product selection table with 45 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11829732 5.0μ m 15ml
11825012 1.0μ m 15ml
11894992 0,15μ m 15ml
11835012 1.6μ m 15ml
11805002 0,2μ m 15ml
11815002 0,22μ m 15ml
11825002 0,27μ m 15ml
11835002 0,3μ m 15ml
11845002 0,35μ m 15ml
11855002 0,4μ m 15ml
11865002 0,5μ m 15ml
11875002 0,6μ m 15ml
11885002 0,7μ m 15ml
11895002 0,8μ m 15ml
11805012 0,9μ m 15ml
11815012 0,99μ m 15ml
11899722 2.0μ m 15ml
11583253 2.0μ m Paket med 50
11809732 3μ m 15ml
11593253 3μ m Paket med 50
11819732 4μ m 15ml
11503263 4μ m Paket med 50
11839732 6μ m 15ml
11849732 7μ m 15ml
11543263 10μ m 15ml
11859742 100μ m 15ml
11543273 100μ m Paket med 30
11869732 15μ m 15ml
11879732 20μ m 15ml
11563263 20μ m Paket med 30
11889732 25μ m 15ml
11573263 25μ m Paket med 30
11899732 30μ m 15ml
11583263 30μ m Paket med 30
11809742 40μ m 15ml
11593263 40μ m Paket med 80
11819742 50μ m 15ml
11503273 50μ m Paket med 80
11829742 60μ m 15ml
11513273 60μ m Paket med 80
11523273 70μ m Paket med 80
11839742 70μ m 15ml
11849742 80μ m 15ml
11533273 80μ m Paket med 30
11884992 0,1μ m 15ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
45 options
Produktkod. 11829732 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 4K05
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder.
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder. Jämfört med våra produkter i 3000- och 4000-serien är denna produktlinje exakt utspädd för omedelbar användning i laserpartikelräknare med minimala tidskrävande koncentrationsjusteringar.
Funktioner
  • Suspensioner av monodispersa polystyrensfärer för användning i luftburna eller flytande partikeldispersionssystem
  • Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
  • Kalibrerar eller kontrollerar noggrant prestanda hos laserpartikelräknare som används i renrum och andra föroreningsövervakningsapplikationer
  • Partiklar framställda som vattensuspensioner med låg resthalt för minimal bakgrundsinterferens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet
Koncentration 1 x 107 /ml
Innehåll och lagring Om inget annat anges, kyl 2° till 8°C produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare.
Innehåll Polymerpartiklar i vatten
Beskrivning NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare
Färg Vit eller färglös
För användning med (applikation) Kalibrering av laserpartikelräknare
Material Polystyren
Produkttyp Räkna kontrollpartiklar
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1,05 g/cm 3
Kvantitet 15 mL
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning <3%
Diameter (metrisk) 5.0μ m