Läs mer
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder. Jämfört med våra produkter i 3000- och 4000-serien är denna produktlinje exakt utspädd för omedelbar användning i laserpartikelräknare med minimala tidskrävande koncentrationsjusteringar.
- Suspensioner av monodispersa polystyrensfärer för användning i luftburna eller flytande partikeldispersionssystem
- Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
- Kalibrerar eller kontrollerar noggrant prestanda hos laserpartikelräknare som används i renrum och andra föroreningsövervakningsapplikationer
- Partiklar framställda som vattensuspensioner med låg resthalt för minimal bakgrundsinterferens
Specifikationer
Specifikationer
Tillsats | Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
Koncentration | 8 x 104 /ml |
Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
Innehåll | Polymerpartiklar i vatten |
Beskrivning | NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare |
Färg | Vit eller färglös |
För användning med (applikation) | Kalibrering av laserpartikelräknare |
Material | Polystyren |
Produkttyp | Räkna kontrollpartiklar |
Inkluderar | Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST |
Visa mer |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Produktkod |
---|---|---|---|
257895 | Analyscertifikat | 21/02/2025 | 4K-70 |
288282_0726 | Analyscertifikat | 21/02/2025 | 4K-70 |
272905 | Analyscertifikat | 21/02/2025 | 4K-70 |
LN261347 | Analyscertifikat | 21/02/2025 | 4K-70 |
261347 | Analyscertifikat | 21/02/2025 | 4K-70 |