Läs mer
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0,1μ m
0,15μ m
0,2μ m
0,22μ m
0,27μ m
0,3μ m
0,35μ m
0,4μ m
0,5μ m
0,6μ m
0,7μ m
0,8μ m
0,9μ m
0,99μ m
1.0μ m
1.6μ m
2.0μ m
3μ m
4μ m
5.0μ m
6μ m
7μ m
10μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
Förpackningsstorlek:
15ml
Paket med 30
Paket med 50
Paket med 80
Beskrivning
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder. Jämfört med våra produkter i 3000- och 4000-serien är denna produktlinje exakt utspädd för omedelbar användning i laserpartikelräknare med minimala tidskrävande koncentrationsjusteringar.
Funktioner
- Suspensioner av monodispersa polystyrensfärer för användning i luftburna eller flytande partikeldispersionssystem
- Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
- Kalibrerar eller kontrollerar noggrant prestanda hos laserpartikelräknare som används i renrum och andra föroreningsövervakningsapplikationer
- Partiklar framställda som vattensuspensioner med låg resthalt för minimal bakgrundsinterferens
Specifikationer
Specifikationer
Tillsats | Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
Koncentration | 3 x 104 /ml |
Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
Innehåll | Polymerpartiklar i vatten |
Beskrivning | NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare |
Färg | Vit eller färglös |
För användning med (applikation) | Kalibrering av laserpartikelräknare |
Material | Polystyren |
Produkttyp | Räkna kontrollpartiklar |
Inkluderar | Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering