Läs mer
- Home
- Products
- Cellanalysprodukter
- Mikrosfärer
- Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Produktkod. 11869732 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,1μ m
0,15μ m
0,2μ m
0,22μ m
0,27μ m
0,3μ m
0,35μ m
0,4μ m
0,5μ m
0,6μ m
0,7μ m
0,8μ m
0,9μ m
0,99μ m
1.0μ m
1.6μ m
2.0μ m
3μ m
4μ m
5.0μ m
6μ m
7μ m
10μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
Förpackningsstorlek:
15ml
Paket med 30
Paket med 50
Paket med 80
45 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|
| 11869732 | 15μ m | 15ml |
| 11825012 | 1.0μ m | 15ml |
| 11894992 | 0,15μ m | 15ml |
| 11835012 | 1.6μ m | 15ml |
| 11805002 | 0,2μ m | 15ml |
| 11815002 | 0,22μ m | 15ml |
| 11825002 | 0,27μ m | 15ml |
| 11835002 | 0,3μ m | 15ml |
| 11845002 | 0,35μ m | 15ml |
| 11855002 | 0,4μ m | 15ml |
| 11865002 | 0,5μ m | 15ml |
| 11875002 | 0,6μ m | 15ml |
| 11885002 | 0,7μ m | 15ml |
| 11895002 | 0,8μ m | 15ml |
| 11805012 | 0,9μ m | 15ml |
| 11815012 | 0,99μ m | 15ml |
| 11583253 | 2.0μ m | Paket med 50 |
| 11899722 | 2.0μ m | 15ml |
| 11593253 | 3μ m | Paket med 50 |
| 11809732 | 3μ m | 15ml |
| 11819732 | 4μ m | 15ml |
| 11503263 | 4μ m | Paket med 50 |
| 11829732 | 5.0μ m | 15ml |
| 11839732 | 6μ m | 15ml |
| 11849732 | 7μ m | 15ml |
| 11543263 | 10μ m | 15ml |
| 11543273 | 100μ m | Paket med 30 |
| 11859742 | 100μ m | 15ml |
| 11879732 | 20μ m | 15ml |
| 11563263 | 20μ m | Paket med 30 |
| 11889732 | 25μ m | 15ml |
| 11573263 | 25μ m | Paket med 30 |
| 11899732 | 30μ m | 15ml |
| 11583263 | 30μ m | Paket med 30 |
| 11809742 | 40μ m | 15ml |
| 11593263 | 40μ m | Paket med 80 |
| 11819742 | 50μ m | 15ml |
| 11503273 | 50μ m | Paket med 80 |
| 11829742 | 60μ m | 15ml |
| 11513273 | 60μ m | Paket med 80 |
| 11839742 | 70μ m | 15ml |
| 11523273 | 70μ m | Paket med 80 |
| 11849742 | 80μ m | 15ml |
| 11533273 | 80μ m | Paket med 30 |
| 11884992 | 0,1μ m | 15ml |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11869732
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
4K15
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Använd kampanjkoden 28038
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel.
Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
2465.25 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28038" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder. Jämfört med våra produkter i 3000- och 4000-serien är denna produktlinje exakt utspädd för omedelbar användning i laserpartikelräknare med minimala tidskrävande koncentrationsjusteringar.
Funktioner
- Suspensioner av monodispersa polystyrensfärer för användning i luftburna eller flytande partikeldispersionssystem
- Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
- Kalibrerar eller kontrollerar noggrant prestanda hos laserpartikelräknare som används i renrum och andra föroreningsövervakningsapplikationer
- Partiklar framställda som vattensuspensioner med låg resthalt för minimal bakgrundsinterferens
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
| Koncentration | 1 x 10 ^ /ml |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl 2° till 8°C produkt när den inte används men får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
| Innehåll | Polymerpartiklar i vatten |
| Beskrivning | NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare |
| Färg | Vit eller färglös |
| För användning med (applikation) | Kalibrering av laserpartikelräknare |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Räkna kontrollpartiklar |
| Inkluderar | Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST |
| Partikeldensitet | 1,05 g/cm 3 |
| Kvantitet | 15 mL |
| Brytningsindex | 1,59 vid 589 nm (25 °C) |
| Storleksfördelning | <3% |
| Stabilitet | Produkten är stabil i minst 12 månader |
| Diameter (metrisk) | 15μ m |
| Visa mer Visa mindre |