Läs mer
- Home
- Products
- Cellanalysprodukter
- Mikrosfärer
- Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder
Produktkod. 11879732 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
0,1μ m
0,15μ m
0,2μ m
0,22μ m
0,27μ m
0,3μ m
0,35μ m
0,4μ m
0,5μ m
0,6μ m
0,7μ m
0,8μ m
0,9μ m
0,99μ m
1.0μ m
1.6μ m
2.0μ m
3μ m
4μ m
5.0μ m
6μ m
7μ m
10μ m
15μ m
20μ m
25μ m
30μ m
40μ m
50μ m
60μ m
70μ m
80μ m
100μ m
Förpackningsstorlek:
15ml
Paket med 30
Paket med 50
Paket med 80
45 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) | unitSize |
|---|---|---|
| 11879732 | 20μ m | 15ml |
| 11825012 | 1.0μ m | 15ml |
| 11894992 | 0,15μ m | 15ml |
| 11835012 | 1.6μ m | 15ml |
| 11805002 | 0,2μ m | 15ml |
| 11815002 | 0,22μ m | 15ml |
| 11825002 | 0,27μ m | 15ml |
| 11835002 | 0,3μ m | 15ml |
| 11845002 | 0,35μ m | 15ml |
| 11855002 | 0,4μ m | 15ml |
| 11865002 | 0,5μ m | 15ml |
| 11875002 | 0,6μ m | 15ml |
| 11885002 | 0,7μ m | 15ml |
| 11895002 | 0,8μ m | 15ml |
| 11805012 | 0,9μ m | 15ml |
| 11815012 | 0,99μ m | 15ml |
| 11899722 | 2.0μ m | 15ml |
| 11583253 | 2.0μ m | Paket med 50 |
| 11809732 | 3μ m | 15ml |
| 11593253 | 3μ m | Paket med 50 |
| 11819732 | 4μ m | 15ml |
| 11503263 | 4μ m | Paket med 50 |
| 11829732 | 5.0μ m | 15ml |
| 11839732 | 6μ m | 15ml |
| 11849732 | 7μ m | 15ml |
| 11543263 | 10μ m | 15ml |
| 11543273 | 100μ m | Paket med 30 |
| 11859742 | 100μ m | 15ml |
| 11869732 | 15μ m | 15ml |
| 11563263 | 20μ m | Paket med 30 |
| 11889732 | 25μ m | 15ml |
| 11573263 | 25μ m | Paket med 30 |
| 11899732 | 30μ m | 15ml |
| 11583263 | 30μ m | Paket med 30 |
| 11809742 | 40μ m | 15ml |
| 11593263 | 40μ m | Paket med 80 |
| 11819742 | 50μ m | 15ml |
| 11503273 | 50μ m | Paket med 80 |
| 11829742 | 60μ m | 15ml |
| 11513273 | 60μ m | Paket med 80 |
| 11839742 | 70μ m | 15ml |
| 11523273 | 70μ m | Paket med 80 |
| 11849742 | 80μ m | 15ml |
| 11533273 | 80μ m | Paket med 30 |
| 11884992 | 0,1μ m | 15ml |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 45 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
11879732
Leverantör
Thermo Scientific™
Leverantörsnummer
4K20
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Säkerställ noggrann och bekväm kalibrering av laserpartikelräknare med Thermo Scientific™ 3K/4K-seriens partikelräknare standarder. Jämfört med våra produkter i 3000- och 4000-serien är denna produktlinje exakt utspädd för omedelbar användning i laserpartikelräknare med minimala tidskrävande koncentrationsjusteringar.
Funktioner
- Suspensioner av monodispersa polystyrensfärer för användning i luftburna eller flytande partikeldispersionssystem
- Partikeldiametrar kan spåras till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
- Kalibrerar eller kontrollerar noggrant prestanda hos laserpartikelräknare som används i renrum och andra föroreningsövervakningsapplikationer
- Partiklar framställda som vattensuspensioner med låg resthalt för minimal bakgrundsinterferens
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Innehåller spårmängder av ytaktivt ämne för att hämma agglomeration och främja stabilitet |
| Koncentration | 3 x 105 /ml |
| Innehåll och lagring | Om inget annat anges, kyl (2° till 8 °C) produkten när den inte används, men den får inte frysas. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Blanda produkten med försiktig inversion för hand eller med vortexblandare. |
| Innehåll | Polymerpartiklar i vatten |
| Beskrivning | NIST spårbara partiklar som ger kalibrering av laserpartikelräknare |
| Färg | Vit eller färglös |
| För användning med (applikation) | Kalibrering av laserpartikelräknare |
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Räkna kontrollpartiklar |
| Inkluderar | Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST |
| Partikeldensitet | 1,05 g/cm 3 |
| Kvantitet | 15 mL |
| Brytningsindex | 1,59 vid 589 nm (25 °C) |
| Storleksfördelning | <3% |
| Stabilitet | Produkten är stabil i minst 12 månader |
| Diameter (metrisk) | 20μ m |
| Visa mer Visa mindre |