Beskrivning
- Typ 5/6 Overall designad för att erbjuda kostnadseffektivt skydd mot farligt damm och begränsade vätskestänk
- Skydd mot EN 14126 Biologiska agens
- Tillverkad av ett mjukt lätt non-woven med mikroporöst laminat för stänkskydd, styrka och andningsförmåga
- Certifierat skydd mot farligt damm av typ 5/6 och begränsat vätskestänk
- Huvdesign med 2 paneler, 2-vägs dragkedja med stormflik, elastiska öppningar minskar risken för hudexponering
- Antistatisk beläggning EN 1149-5 minskar statisk urladdning och risken för gnistor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | Intermediär |
| Material | Mikroporöst polyetenlaminat |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Förslutningstyp | 2-vägs dragkedja med stormklaff |
| Sömtyp | Bunden |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |