Läs mer
3M™ Skyddsöverdrag med huva 4510-serien, elastisk handled och anklar
Produktkod. 11973734 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11973734 Liten Paket med 20
11963734 Intermediär Paket med 20
11983734 Betydande Paket med 20
12972315 X-large Paket med 20
12982315 2X-large Paket med 20
12992315 3X-large Paket med 20
12902325 4X-stor Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11973734 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000089661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 SEK
    1494.63 SEK / Paket med 20
    Save 760.37 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
Overall ger lätt skydd mot smittämnen, vissa farliga damm och begränsade vätskestänk. PE-laminatmaterial innehåller mikroporer som tillåter värme och fukt att avdunsta från huden och ut genom dräkten för en lätt och bekväm passform.
  • Typ 5/6 Overall designad för att erbjuda kostnadseffektivt skydd mot farligt damm och begränsade vätskestänk
  • Skydd mot EN 14126 Biologiska agens
  • Tillverkad av ett mjukt lätt non-woven med mikroporöst laminat för stänkskydd, styrka och andningsförmåga
  • Certifierat skydd mot farligt damm av typ 5/6 och begränsat vätskestänk
  • Huvdesign med 2 paneler, 2-vägs dragkedja med stormflik, elastiska öppningar minskar risken för hudexponering
  • Antistatisk beläggning EN 1149-5 minskar statisk urladdning och risken för gnistor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Liten
Material Mikroporöst polyetenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Med huva
Huva typ 2-panel
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Beläggning Antistatisk
Certifikat och efterlevnad EN 13034 Typ 6, EN ISO 13982-1 Typ 5, EN 1149-1:2006, ASTM D2859-96, CE
Latexfri Ja
För användning med (applikation) Rengöring, sanering, jordbruk, städning och underhåll, allmän industri, tillverkning, icke-farlig verksamhet, målning, farmaceutiskt renrum
Höjd (metrisk) 164 till 170 cm