Läs mer
3M™ Engångsskyddsoveraller 4520, huva
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Beschreibung
- Designad för användning på industriella arbetsplatser som en fysisk barriär för att förhindra hudkontakt från vätskestänk och damm i vissa arbetsmiljöer
- Sömlösa axel- och ärmtoppar ger ökad komfort och färre potentiella ingångspunkter för föroreningar
- Möta ANSI 101-1996 storleksriktlinjer
- Uppfyller EN 340, Typ 6 Splash - EN 13034/(EN ISO 17491-4), Typ 5 Dust - EN ISO 13982-1, Anti-Static , EN 11492 och Nuclear - EN 1073 - 2
- Mikroporöst PE-laminat
- Andningsbart, SMS bakpanel i tyg hjälper till att förbättra luftventilationen och minska värmeuppbyggnaden
- Förstärkning mellan benen för att ge ökad hållbarhet vid böjning och huk
- Elastisk midja och anklar, stickade muddar, tvåvägsdragkedja med förslutbar stormklaff
- Huvmodell för användning med andningsutrustning när extra skydd krävs
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Skyddsöverdrag |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Sticka |
| Hals stil | Med huva |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur