Läs mer
3M™ Engångsskyddsoveraller 4520, huva
Produktkod. 12632565 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12632565 Intermediär Paket med 20
12642565 Betydande Paket med 20
12642595 X-large Paket med 20
12652595 2X-large Paket med 20
12962285 4X-stor Paket med 20
11923774 Liten Paket med 20
12952285 3X-large Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12632565 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000034761
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2255.00 SEK
    1343.56 SEK / Paket med 20
    Save 911.44 SEK
    40% Av
Beräknad leverans: 15-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overallen skyddar mot vissa lätta vätskestänk och farligt damm samtidigt som den förbättrar rörlighet och komfort.
  • Designad för användning på industriella arbetsplatser som en fysisk barriär för att förhindra hudkontakt från vätskestänk och damm i vissa arbetsmiljöer
  • Sömlösa axel- och ärmtoppar ger ökad komfort och färre potentiella ingångspunkter för föroreningar
  • Möta ANSI 101-1996 storleksriktlinjer
  • Uppfyller EN 340, Typ 6 Splash - EN 13034/(EN ISO 17491-4), Typ 5 Dust - EN ISO 13982-1, Anti-Static , EN 11492 och Nuclear - EN 1073 - 2
  • Mikroporöst PE-laminat
  • Andningsbart, SMS bakpanel i tyg hjälper till att förbättra luftventilationen och minska värmeuppbyggnaden
  • Förstärkning mellan benen för att ge ökad hållbarhet vid böjning och huk
  • Elastisk midja och anklar, stickade muddar, tvåvägsdragkedja med förslutbar stormklaff
  • Huvmodell för användning med andningsutrustning när extra skydd krävs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Allmänna skyddsbyxor
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk, Stickning
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Damm, Vätska
Beläggning Antistatisk
Certifikat och efterlevnad CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Beskrivning 3 lager smältblåst polypropen mellan 2 lager spunbunden polypropen
Latexfri Nej
Modell 4520
Storlek (engelska) Bröst 36 till 39 tum.
Storlek (engelska) Innerben 30 tum
Storlek (engelska) Midja 50 tum
Storlek (metrisk) bröst 91,44 till 99,06 cm
Storlek (metrisk) Innerben 76.2 cm
Storlek (metrisk) midja 127 cm
För användning med (applikation) Isoleringsinstallation, asbest- och blyreduktion, koldamm i kraftverk, träbearbetning, metallpolering, lätt byggnadsrengöring, allmän pulverhantering, allmän industriell sanering och underhåll, maskin- eller fordonsunderhåll och livsmedelsbearbetning
Höjd (engelska) 5,5 till 5,75 fot.
Höjd (metrisk) 167 till 176 cm