Läs mer
3M™ Engångsskyddsoveraller 4520, huva
Produktkod. p-4361075 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 12632565
Brand: 3M™ 7000034761
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overallen skyddar mot vissa lätta vätskestänk och farligt damm samtidigt som den förbättrar rörlighet och komfort.
  • Designad för användning på industriella arbetsplatser som en fysisk barriär för att förhindra hudkontakt från vätskestänk och damm i vissa arbetsmiljöer
  • Sömlösa axel- och ärmtoppar ger ökad komfort och färre potentiella ingångspunkter för föroreningar
  • Möta ANSI 101-1996 storleksriktlinjer
  • Uppfyller EN 340, Typ 6 Splash - EN 13034/(EN ISO 17491-4), Typ 5 Dust - EN ISO 13982-1, Anti-Static , EN 11492 och Nuclear - EN 1073 - 2
  • Mikroporöst PE-laminat
  • Andningsbart, SMS bakpanel i tyg hjälper till att förbättra luftventilationen och minska värmeuppbyggnaden
  • Förstärkning mellan benen för att ge ökad hållbarhet vid böjning och huk
  • Elastisk midja och anklar, stickade muddar, tvåvägsdragkedja med förslutbar stormklaff
  • Huvmodell för användning med andningsutrustning när extra skydd krävs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk, Sticka
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Damm, Vätska
Beläggning Antistatisk
Certifikat och efterlevnad CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Beskrivning 3 lager smältblåst polypropen mellan 2 lager spunbunden polypropen
Latexfri Nej
Modell 4520
Storlek (engelska) Bröst 36 till 39 tum.
Storlek (engelska) Innerben 30 tum
Storlek (engelska) Midja 50 tum
Storlek (metrisk) bröst 91,44 till 99,06 cm
Storlek (metrisk) Innerben 76.2 cm
Storlek (metrisk) midja 127 cm
För användning med (applikation) Isoleringsinstallation, asbest- och blyreduktion, koldamm i kraftverk, träbearbetning, metallpolering, lätt byggnadsrengöring, allmän pulverhantering, allmän industriell sanering och underhåll, maskin- eller fordonsunderhåll och livsmedelsbearbetning
Höjd (engelska) 5,5 till 5,75 fot.
Höjd (metrisk) 167 till 176 cm