Läs mer
3M™ Engångsskyddsoveraller 4540+, huva
Produktkod. 11903794 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11903794
Brand: 3M™ 7100040416
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overallen är designad för att skydda mot farligt damm (Typ 5) och vissa lätta vätskestänk (Typ 6).
  • Premium teknologi med dubbla material ger både skyddande prestanda och komfort
  • Barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
  • Mjukt och lätt laminerat mikroporöst material med mycket låg luddighet
  • Bakpanel gjord av andas SMS material för förbättrad luftcirkulation och minskad värmestress
  • Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
  • Huvdesign med tre paneler för förbättrad kompatibilitet med gratis PPE
  • Stickade muddar och resår i midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
  • Antistatisk behandlad
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material Polyeten, Polyester/Polyetenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Sticka
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Serged, Bunden
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass CE Kategori III, Typ 5/6 skydd
Motstånd Antistatisk, Damm, Vätska
Beläggning Antistatisk
Tillbaka stil SMMMS-material som andas
Certifikat och efterlevnad CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Kategori III Typ 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Beskrivning Vit polypropen/polyeten laminerad kostym, SMMMS polypropen blå bakpanel, Nylon på Polyester flätad dragkedja, Neopren gummi resår, Polyester muddar och tråd
Latexfri Nej
Modell 4540+
Storlek (engelska) Bröst 39 till 43 tum.
Storlek (engelska) Innerben 32 tum
Storlek (engelska) Midja 51 tum.
Storlek (metrisk) bröst 99,06 till 109,22 cm
Storlek (metrisk) Innerben 81.28 cm
Storlek (metrisk) midja 129.54 cm
För användning med (applikation) Bekämpningsmedel, asbest och blybekämpning, kraftverk, metaller, rengöring, underhåll, allmän industri, isolering, livsmedelsbearbetning, läkemedel
Höjd (engelska) 5,75 till 6 fot.
Höjd (metrisk) 174 till 181 cm