Läs mer
3M™ Engångsskyddsoveraller 4540+, huva
Produktkod. 11933794 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11933794
Brand: 3M™ 7100041597
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overallen är designad för att skydda mot farligt damm (Typ 5) och vissa lätta vätskestänk (Typ 6).
  • Premium teknologi med dubbla material ger både skyddande prestanda och komfort
  • Barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
  • Mjukt och lätt laminerat mikroporöst material med mycket låg luddighet
  • Bakpanel gjord av andas SMS material för förbättrad luftcirkulation och minskad värmestress
  • Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
  • Huvdesign med tre paneler för förbättrad kompatibilitet med gratis PPE
  • Stickade muddar och resår i midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
  • Antistatisk behandlad
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Overaller för allmänna ändamål
Storlek 3X-large
Kön Unisex
Material Polyeten, Polyester/Polyetenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk, Sticka
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Serged, Bunden
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Antistatisk, Damm, Vätska
Beläggning Antistatisk
Certifikat och efterlevnad ANSI 101-1996
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Kategori III Typ 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Beskrivning Vit polypropen/polyeten laminerad kostym, SMMMS polypropen blå bakpanel, Nylon på Polyester flätad dragkedja, Neopren gummi resår, Polyester muddar och tråd
Latexfri Nej
Modell 4540+
Storlek (engelska) Bröst 49 till 52 tum.
Storlek (engelska) Innerben 35 tum
Storlek (engelska) Midja 54 tum.
Storlek (metrisk) bröst 124,46 till 132,08 cm
Storlek (metrisk) Innerben 88.9 cm
Storlek (metrisk) midja 137.16 cm
För användning med (applikation) Pesticide, Asbestos and Lead Abatement, Power Plants, Metals, Cleaning, Maintenance, General Industrial, Insulation, Food Processing, Pharmaceutical
Höjd (engelska) 6,33 till 6,5 fot.
Höjd (metrisk) 194 till 200 cm