Läs mer
3M™ Engångsskyddsoveraller 4540+, huva
Produktkod. 11943794 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 11943794
Brand: 3M™ 7100041420
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Overallen är designad för att skydda mot farligt damm (Typ 5) och vissa lätta vätskestänk (Typ 6).
  • Ideal barrier against dry particles and certain liquid chemical splash (CE Type 5/6)
  • Soft and light, ultra low-linting laminated microporous material that drapes and hangs well over the body facilitating ease of movement
  • 3 panel hood, 2-way zip and storm flap with sealable tape with elasticated back and ankles to reduce the risk of skin exposure
  • Knitted cuffs and elasticated waist and ankles for increased comfort and freedom of movement
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
  • EN 1073-2 nuclear particulate hold out
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protective Coveralls
Storlek 4X-Large
Kön Unisex
Material Polyethylene, Polyester/Polyethylene Laminate
Färg White
Disponibel Single-use
Midja stil Elastic
Ankel stil Elastic
Manschettstil Knit
Hals stil Hooded
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Front Zipper with Storm Flap
Sömtyp Serged, Bound
Sterilitet Non-sterile
Skyddsklass CE Category III, Type 5/6 protection
Motstånd Anti-static, Dust, Liquid
Beläggning Anti-static
Tillbaka stil Breathable SMMMS material
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Category III Type 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Beskrivning White Polypropylene/Polyethylene laminated suit, SMMMS Polypropylene blue back panel, Nylon on Polyester braid zipper, Neoprene Rubber elastic, Polyester cuffs and thread
Latexfri No
Modell 4540+
Storlek (engelska) Bröst 52 to 55 in.
Storlek (engelska) Innerben 36 in.
Storlek (engelska) Midja 55 in.
Storlek (metrisk) bröst 132.08 to 139.7 cm
Storlek (metrisk) Innerben 91.44 cm
Storlek (metrisk) midja 139.7 cm
För användning med (applikation) Pesticide application, asbestos and lead abatement, Coal dust in power plants, metal polishing, light-duty building Cleaning, machine or vehicle maintenance, paint spraying, pharmaceutical, general industrial clean-up, insulation laying, general powder handling and food processing
Höjd (engelska) 6.5 to 6.75 ft.
Höjd (metrisk) 200 to 206 cm