Läs mer
3M™ Engångsskyddsoveraller 4540+, huva
Produktkod. 11993784 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
11993784 Liten -
12652565 Intermediär Paket med 20
11903794 Betydande Paket med 20
12662595 X-large Paket med 20
12672595 2X-large Paket med 20
11933794 3X-large -
11943794 4X-Large Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11993784 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100040415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overallen är designad för att skydda mot farligt damm (Typ 5) och vissa lätta vätskestänk (Typ 6).
  • Premium teknologi med dubbla material ger både skyddande prestanda och komfort
  • Barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
  • Mjukt och lätt laminerat mikroporöst material med mycket låg luddighet
  • Bakpanel gjord av andas SMS material för förbättrad luftcirkulation och minskad värmestress
  • Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
  • Huvdesign med tre paneler för förbättrad kompatibilitet med gratis PPE
  • Stickade muddar och resår i midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
  • Antistatisk behandlad
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek Liten
Material Polyeten, Polyester/Polyetenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Sticka
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp 2-vägs dragkedja med förseglad stormklaff
Sömtyp Serged, Bunden
Skyddsklass CE Kategori III, Typ 5/6 skydd
Beläggning Antistatisk
Tillbaka stil SMMMS-material som andas
Certifikat och efterlevnad ANSI 101-1996
Beskrivning Vit polypropen/polyeten laminerad kostym, SMMMS polypropen blå bakpanel, Nylon på Polyester flätad dragkedja, Neopren gummi resår, Polyester muddar och tråd
Storlek (engelska) Bröst 33 till 36 tum.
Storlek (metrisk) bröst 84 till 92 cm
För användning med (applikation) Bekämpningsmedel, asbest och blybekämpning, kraftverk, metaller, rengöring, underhåll, allmän industri, isolering, livsmedelsbearbetning, läkemedel
Höjd (engelska) 5,33 till 5,5 fot.
Höjd (metrisk) 164 till 170 cm