Läs mer
3M™ Engångsskyddsoveraller 4540+, huva
Produktkod. p-4361077 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 12652565
Brand: 3M™ 7100040087
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overallen är designad för att skydda mot farligt damm (Typ 5) och vissa lätta vätskestänk (Typ 6).
  • Premium teknologi med dubbla material ger både skyddande prestanda och komfort
  • Barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
  • Mjukt och lätt laminerat mikroporöst material med mycket låg luddighet
  • Bakpanel gjord av andas SMS material för förbättrad luftcirkulation och minskad värmestress
  • Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
  • Huvdesign med tre paneler för förbättrad kompatibilitet med gratis PPE
  • Stickade muddar och resår i midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
  • Antistatisk behandlad
  • Låg ludd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsöverdrag
Storlek Intermediär
Kön Unisex
Material Polyeten, Polyester/Polyetenlaminat
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Sticka
Hals stil Med huva
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Serged, Bunden
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass CE Kategori III, Typ 5/6 skydd
Motstånd Antistatisk, Damm, Vätska
Beläggning Antistatisk
Tillbaka stil SMMMS-material som andas
Certifikat och efterlevnad CE, EN 13034, EN-ISO 13982-23, EN 1149-1:2006
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE Kategori III Typ 5/6, EN 13034, EN-ISO 13982-1, EN 1149-1:2006, EN 1073
Beskrivning Vit polypropen/polyeten laminerad kostym, SMMMS polypropen blå bakpanel, Nylon på Polyester flätad dragkedja, Neopren gummi resår, Polyester muddar och tråd
Latexfri Nej
Modell 4540+
Storlek (engelska) Bröst 36 till 39 tum.
Storlek (engelska) Innerben 30 tum
Storlek (engelska) Midja 50 tum
Storlek (metrisk) bröst 92 till 100 cm
Storlek (metrisk) Innerben 76.2 cm
Storlek (metrisk) midja 127 cm
För användning med (applikation) Applicering av bekämpningsmedel, minskning av asbest och bly, Koldamm i kraftverk, metallpolering, lätta byggnadsrengöring, maskin- eller fordonsunderhåll, färgsprutning, läkemedel, allmän industriell sanering, isoleringsläggning, allmän pulverhantering och livsmedelsbearbetning
Höjd (engelska) 5,5 till 5,75 fot.
Höjd (metrisk) 167 till 176 cm