Läs mer
3M™ 7000 Series Half- and Full-Facepiece Respirator Accessory, Nose Cup Valve Assembly 7882
Handla allt 3M Produkter
:
7882 Nose cup valve assembly
Beskrivning
- Use with either 3M Nose Cup Assembly 7881S or 3M Nose Cup Assembly 7981S
- Small
- 3M Catalog# 7882
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Nosecup Assembly |
| För användning med (utrustning) | 7000 series half and full facepiece respirator |
| Modell | 7882 |
| Mått (L x B x H) | 11.2 x 8.6 x 4.8 in. (28.4 x 21.8 x 12.1 cm) |
| Längd (engelska) | 11.2 in. |
| Längd (metrisk) | 28.4 cm |
| Bredd (engelska) | 8.6 in. |
| Bredd (metrisk) | 21.8 cm |
| Höjd (engelska) | 4.8 in. |
| Höjd (metrisk) | 12.1 cm |
| Visa mer |