Läs mer
3M™ Tillbehör och reservdelar för andningsskydd med hel ansiktsmask, inandningsventil
Produktkod. 15709657 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
6000-serien helmask andningsskydd och halvmask andningsskydd
Förpackningsstorlek:
Paket med 40
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15709657 6000-serien helmask andningsskydd och halvmask andningsskydd Paket med 40
1 options
Produktkod. 15709657 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000029668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1660.00 SEK
    1048.85 SEK / Paket med 40
    Save 611.15 SEK
    36% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inandningsventil för användning med andningsskydd med hel ansiktsmask.
  • Dessa säkerhetsprodukter måste användas i enlighet med användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt.
  • 3M Katalognummer 6893
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Inandningsventil
För användning med (applikation) Fordon, metallproduktion, tillverkning, läkemedel, transport, militärt underhåll, konstruktion, tillverkning av livsmedel och drycker, slipning, slipning, svetsning
För användning med (utrustning) 6000-serien helmask andningsskydd och halvmask andningsskydd
Modell 6893