Läs mer
Thermo Scientific™ 3M™ Comply™ Indikatortejp
Produktkod. 11741605 Handla allt 3M Produkter
Mått (L x B):
55 m x 18 mm
55 m x 24 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11741605
Brand: Thermo Scientific™ 1322V24
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Aktiverar CSSD och OR personal för att snabbt få veta att förpackningarna har utsatts för steriliseringsprocessen. 3M™ Comply™ Indikatortejpen ändrar färg eller blir mörkare när den utsätts för steriliseringsprocessen.
As an exposure monitor, 3M™ indicator tapes securely seal packs and enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilisation process. The chemical indicator ink, printed in a diagonal striped pattern, changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
  • Lead-free steam indicator tape is designed for use on all wraps
  • Reliable achesive adheres to packaging material
  • Sustainable, solvent-free manufacturing proces
  • Does not require hazardous waste disposal
  • Redesigned packaging uses up to 30% less plastic
  • Convenient, individually wrapped, easy-to-open rolls
  • Lead free and no added latex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Meets NF EN 867-1 Class A, ISO 11140-1 Class 1
Färg Beige
Mått (L x B) 55 m x 24 mm
För användning med (applikation) Sterilization verification
För användning med (utrustning) Autoclave
Längd (metrisk) 55 m
Produkttyp Indicator Tape
Funktioner Lead-free, aggressive, pressure sensitive adhesive
Kvantitet 20 Pk.
Steriliseringsindikator Yes
Steriliseringsmetod Steam
Bredd (metrisk) Exteriör 24 mm