Läs mer
Thermo Scientific™ 3M™ Comply™ Indikatortejp
Produktkod. 12986976 Handla allt 3M Produkter
Change view
Mått (L x B):
55 mx 18 mm
55 mx 24 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
12986976 55 mx 18 mm Varje
11761351 55 mx 24 mm Varje
11741605 55 mx 24 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12986976 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7000138229
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Aktiverar CSSD och OR personal för att snabbt få veta att förpackningarna har utsatts för steriliseringsprocessen. 3M™ Comply™ Indikatortejpen ändrar färg eller blir mörkare när den utsätts för steriliseringsprocessen.
Som exponeringsövervakare, 3M™ indikatortejper förseglar säkert förpackningar och möjliggör CSSD och OR personal för att snabbt få veta att förpackningarna har utsatts för steriliseringsprocessen. Det kemiska indikatorbläcket, tryckt i ett diagonalt randigt mönster, ändrar färg eller blir mörkare när det utsätts för steriliseringsprocessen.
  • Blyfri ångindikatortejp är designad för användning på alla omslag
  • Pålitligt häftmedel fäster på förpackningsmaterial
  • Hållbar, lösningsmedelsfri tillverkningsprocess
  • Kräver inte bortskaffande av farligt avfall
  • Omdesignade förpackningar använder upp till 30 % mindre plast
  • Praktiska, individuellt inslagna, lättöppnade rullar
  • Blyfri och utan tillsatt latex
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller NF EN 867-1 klass A, ISO 11140-1 klass 1
Färg Beige
Mått (L x B) 55 mx 18 mm
För användning med (applikation) Verifiering av sterilisering
För användning med (utrustning) Autoklavera
Längd (metrisk) 55 m
Produkttyp Indikatortejp
Funktioner Blyfritt, aggressivt, tryckkänsligt lim
Kvantitet 1 st.
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringsmetod Ånga
Bredd (metrisk) Exteriör 18 mm