Läs mer
Thermo Scientific™ 3M™ Comply™ Indikatortejp
Produktkod. p-8006564 Handla allt 3M Produkter
Mått (L x B):
55 m x 18 mm
55 m x 24 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11761351
Brand: Thermo Scientific™ 7000138230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Aktiverar CSSD och OR personal för att snabbt få veta att förpackningarna har utsatts för steriliseringsprocessen. 3M™ Comply™ Indikatortejpen ändrar färg eller blir mörkare när den utsätts för steriliseringsprocessen.
As an exposure monitor, 3M™ indicator tapes securely seal packs and enables CSSD and OR personnel to know at a glance that the packs have been exposed to the sterilization process. The chemical indicator ink, printed in a diagonal striped pattern, changes colour or turns darker when exposed to the sterilisation process.
  • Lead-free steam indicator tape is designed for use on all wraps
  • Reliable achesive adheres to packaging material
  • Sustainable, solvent-free manufacturing proces
  • Does not require hazardous waste disposal
  • Redesigned packaging uses up to 30% less plastic
  • Convenient, individually wrapped, easy-to-open rolls
  • Lead free and no added latex
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfyller NF EN 867-1 klass A, ISO 11140-1 klass 1
Färg Beige
Mått (L x B) 55 m x 24 mm
För användning med (applikation) Verifiering av sterilisering
För användning med (utrustning) Autoklavera
Längd (metrisk) 55 m
Produkttyp Indikatortejp
Funktioner Blyfritt, aggressivt, tryckkänsligt lim
Steriliseringsindikator Ja
Steriliseringsmetod Ånga
Bredd (metrisk) Exteriör 24 mm