Läs mer
3M™ Grå skyddsoverall 4570
Handla allt 3M ProdukterBeskrivning
3M™ Skyddsöverdrag 4570 erbjuder kemisk hållfasthet och mekanisk styrka för arbetare i miljöer med kemisk exponering. Dräkten hjälper till att skydda mot farligt damm (Typ 5), lätta vätskestänk (Typ 6), lågtrycksvätskesprayer (Typ 4) och högtrycksvätskestrålar (Typ 3). Den är också certifierad för att erbjuda skydd mot radioaktiva partiklar (EN 1073-2) och (EN 14126). Denna dräkt uppnår högsta prestanda på alla tester i EN 14126 och godkänd ASTM F1670 och F1671 för att hjälpa till att skydda mot biologiska föroreningar.
- En mångsidig skyddsdräkt för många applikationer
- Skyddsoverall hjälper till att skydda mot en rad kemikaliestrålar och sprayer
- Kraftigt tyg med ett mjukt antistatiskt behandlat inre lager ger skydd och bekvämlighet
- Sydda sömmar förseglas med en 5-lagers kemiskt skyddande tejp
- Två stormklaffar skapar en dubbel tätning för extra skydd
- Stora tumöglor och dragkedja med dragkedja erbjuder bekvämlighet när du bär handskar
- Stickade polyestermanschetter för användarkomfort
- Antistatisk, luddsvag, mikroporös
- Resår runt huvudet för säker passform
- Resår runt ansiktet för säker passform
- Resår vid vaden för att ge stängning runt toppen av skorna för skydd mot föroreningar
- Resår runt fotleden för skydd mot föroreningar och förbättrad passform
- Universell storlek med knytband för att ge en bra passform för ett brett spektrum av användare
- Lätt och bekväm att bära
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Betydande |
| Material | Polyeten |
| Färg | Grå |
| Midja stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Huva typ | 3-panel |
| Förslutningstyp | Blixtlås fram med dubbel stormklaff |
| Sömtyp | Tejpade |
| Latexfri | Ja |
| Modell | 4570-L |
| Visa mer |