Läs mer
3M™ Grå skyddsoverall 4570
Produktkod. 15799027 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Medium
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15799027 X-large Paket med 12
15257429 Medium -
15709037 2X-large Paket med 12
15719037 3X-large Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15799027 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000089690
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Protective Coverall 4570 hjälper till att skydda mot en rad kemiska strålar och sprayer, och har certifierats enligt typ 3/4/5/6 skyddsnivåer.
3M™ Skyddsöverdrag 4570 erbjuder kemisk hållfasthet och mekanisk styrka för arbetare i miljöer med kemisk exponering. Dräkten hjälper till att skydda mot farligt damm (Typ 5), lätta vätskestänk (Typ 6), lågtrycksvätskesprayer (Typ 4) och högtrycksvätskestrålar (Typ 3). Den är också certifierad för att erbjuda skydd mot radioaktiva partiklar (EN 1073-2) och (EN 14126). Denna dräkt uppnår högsta prestanda på alla tester i EN 14126 och godkänd ASTM F1670 och F1671 för att hjälpa till att skydda mot biologiska föroreningar.
  • En mångsidig skyddsdräkt för många applikationer
  • Skyddsoverall hjälper till att skydda mot en rad kemikaliestrålar och sprayer
  • Kraftigt tyg med ett mjukt antistatiskt behandlat inre lager ger skydd och bekvämlighet
  • Sydda sömmar förseglas med en 5-lagers kemiskt skyddande tejp
  • Två stormklaffar skapar en dubbel tätning för extra skydd
  • Stora tumöglor och dragkedja med dragkedja erbjuder bekvämlighet när du bär handskar
  • Stickade polyestermanschetter för användarkomfort
  • Antistatisk, luddsvag, mikroporös
  • Resår runt huvudet för säker passform
  • Resår runt ansiktet för säker passform
  • Resår vid vaden för att ge stängning runt toppen av skorna för skydd mot föroreningar
  • Resår runt fotleden för skydd mot föroreningar och förbättrad passform
  • Universell storlek med knytband för att ge en bra passform för ett brett spektrum av användare
  • Lätt och bekväm att bära
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek X-large
Material Polyeten
Färg Grå
Midja stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Huva typ 3-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med dubbel stormklaff
Sömtyp Tejpade
Skyddsklass 3
Latexfri Ja
Modell 4570-XL
Antal fickor Hold (Håll)
Storlek (engelska) Bröst 43 – 45 tum.
Storlek (metrisk) bröst 108 – 115 cm
För användning med (applikation) Kemisk blandning och hantering, kemisk sanering, sanering av farligt avfall, dekontaminering, tankrengöring, hantering av giftiga pulver, smittämnen
Höjd (engelska) 70 till 74 tum.