Läs mer
3M™ Grå skyddsoverall 4570
Produktkod. p-8328230 Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Medium
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 15739847
Brand: 3M™ 7000089687
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Protective Coverall 4570 hjälper till att skydda mot en rad kemiska strålar och sprayer, och har certifierats enligt typ 3/4/5/6 skyddsnivåer.
3M™ Skyddsöverdrag 4570 erbjuder kemisk hållfasthet och mekanisk styrka för arbetare i miljöer med kemisk exponering. Dräkten hjälper till att skydda mot farligt damm (Typ 5), lätta vätskestänk (Typ 6), lågtrycksvätskesprayer (Typ 4) och högtrycksvätskestrålar (Typ 3). Den är också certifierad för att erbjuda skydd mot radioaktiva partiklar (EN 1073-2) och (EN 14126). Denna dräkt uppnår högsta prestanda på alla tester i EN 14126 och godkänd ASTM F1670 och F1671 för att hjälpa till att skydda mot biologiska föroreningar.
  • En mångsidig skyddsdräkt för många applikationer
  • Skyddsoverall hjälper till att skydda mot en rad kemikaliestrålar och sprayer
  • Kraftigt tyg med ett mjukt antistatiskt behandlat inre lager ger skydd och bekvämlighet
  • Sydda sömmar förseglas med en 5-lagers kemiskt skyddande tejp
  • Två stormklaffar skapar en dubbel tätning för extra skydd
  • Stora tumöglor och dragkedja med dragkedja erbjuder bekvämlighet när du bär handskar
  • Stickade polyestermanschetter för användarkomfort
  • Antistatisk, luddsvag, mikroporös
  • Resår runt huvudet för säker passform
  • Resår runt ansiktet för säker passform
  • Resår vid vaden för att ge stängning runt toppen av skorna för skydd mot föroreningar
  • Resår runt fotleden för skydd mot föroreningar och förbättrad passform
  • Universell storlek med knytband för att ge en bra passform för ett brett spektrum av användare
  • Lätt och bekväm att bära
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Liten
Material Polyeten
Färg Grå
Manschettstil Elastisk
Förslutningstyp Blixtlås fram med dubbel stormklaff
Sömtyp Tejpade
Antal fickor Hold (Håll)