Läs mer
3M™ Engångsskyddande labbrock, serie 4440
Handla allt 3M Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Andningsbart, lättviktsmaterial.
- Designad för lätta applikationer.
- Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk.
- Dragkedja.
- Antistatisk behandlad.
- Stickade muddar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock för allmänt bruk |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Sticka |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sömtyp | Serged |
| Storlek (engelska) Bröst | 28 till 32 tum. |
| Visa mer |