Läs mer
3M™ Engångsskyddande labbrock, serie 4440
Produktkod. 15805121 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15805121 2X-large Paket med 50
15895111 X-large Paket med 50
15759847 Intermediär -
15769847 4X-Large Paket med 50
12991335 Liten Paket med 50
15885111 Betydande Paket med 50
15815121 3X-large Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15805121 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000089712
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk vid lätta applikationer.
  • Andningsbart, lättviktsmaterial.
  • Designad för lätta applikationer.
  • Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk.
  • Dragkedja.
  • Antistatisk behandlad.
  • Stickade muddar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Sticka
Disponibel Engångsbruk
Modell 4440-2XL
Sömtyp Serged
Storlek (engelska) Bröst 40 till 43 tum.
Storlek (metrisk) bröst 102 till 109 cm
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-kategori 1
För användning med (applikation) Catering, renrum, elektroniktillverkning, allmänt underhåll, laboratorier
Vikt (engelska) 1,93 oz.
Konstruktion Mikroporöst laminat