Beskrivning
- Andningsbart, lättviktsmaterial.
- Designad för lätta applikationer.
- Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk.
- Dragkedja.
- Antistatisk behandlad.
- Stickade muddar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Allmän labbrock |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Manschettstil | Stickning |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Motstånd | Non-hazardous Liquids |
| Visa mer |