Läs mer
3M™ Engångsskyddande labbrock, serie 4440
Produktkod. p-4702642 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15895111 X-large Paket med 50
15759847 Intermediär -
15805121 2X-large Paket med 50
15769847 4X-Large Paket med 50
12991335 Liten Paket med 50
15885111 Betydande Paket med 50
15815121 3X-large Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15895111 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000089711
Lägg i varukorgen
Læg i indkøbskurv
Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk vid lätta applikationer.
  • Andningsbart, lättviktsmaterial.
  • Designad för lätta applikationer.
  • Erbjuder en barriär mot ofarliga partiklar och vätskestänk.
  • Dragkedja.
  • Antistatisk behandlad.
  • Stickade muddar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttyp Allmän labbrock
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Dragkedja
Manschettstil Stickning
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Non-sterile
Motstånd Non-hazardous Liquids
Modell 4440-XL
Sömtyp Serged
Storlek (engelska) Bröst 38 till 40 tum.
Storlek (metrisk) bröst 96 till 101 cm
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-kategori 1
För användning med (applikation) Catering, renrum, elektroniktillverkning, allmänt underhåll, laboratorier
Vikt (engelska) 1,93 oz.
Konstruktion Mikroporöst laminat
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.