Läs mer
3M™ Skyddsöverdrag för engångssko
Produktkod. 15799037 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Universell
Förpackningsstorlek:
50 par
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15799037 Universell 50 par
1 options
Produktkod. 15799037 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000089721
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skoskydd för engångsbruk utformade för att ge grundläggande barriärskydd för att hjälpa till att skydda skor mot lätta vätskestänk och farligt damm.
Pålitligt stövelskydd för engångsbruk designat för att skydda skor mot lätta vätskestänk och farligt damm. Tillverkad av ett mikroporöst laminatmaterial med antistatisk behandling.
  • Skyddarna är designade med knytband och resår vid vaden för att säkerställa en säker passform
  • Distinkt unisex-design
  • 3M Katalog # 402
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
Material Polypropen
Färg Blått
Disponibel För engångsbruk
Förslutningstyp Elastisk fotled
Modell 402
För användning med (applikation) Montering, rengöring, maskindrift
Motstånd Torra partiklar, Vätska
Produkttyp Stövelskydd