Beskrivning
Hjälper till att skydda armarna mot lätta vätskestänk och farligt damm
- Avsmalnande design och resår runt toppen och botten av ärmen för säker och enkel passform
- Antistatisk behandlad
- 3M Katalog # 444
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| Konstruktion | Mikroporöst laminat |
| Material | Mikroporöst tyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Modell | 444 |
| För användning med (applikation) | Allmänt underhåll, elektroniktillverkning, catering, renrum, skönhetsindustri, hygien, laboratorier |