Läs mer
3M™ Ethylene Oxide Monitor
Produktkod. p-177001 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Endast etylenoxidmonitor
Etylenoxidmonitor med förbetald analys
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
15739637 Etylenoxidmonitor med förbetald analys Paket med 5
15739767 Endast etylenoxidmonitor Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15739637 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000001562
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
No batteries, hoses, pumps or equipment to calibrate
  • Ideal for chemical, medical, and pharmaceutical labs.
  • Sensitivity of 0.24ppm-hours
  • Upper exposure limit of 600ppm-hours
  • Available as a monitor only or with prepaid analysis
  • These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
  • 3M Catalog# 3551
Misuse may result in sickness or death.
Uppfyllande
Meets OSHA accuracy requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Ideal for chemical, medical, and pharmaceutical labs
Certifikat och efterlevnad OSHA
Detekterbara analyter Ethylene Oxide
Mätområde 600 ppm.Hour
Produkttyp Etylenoxidmonitor med förbetald analys