Läs mer
3M™ Exhalation Valve Cover for 7000 Series Respirator
Produktkod. 15799827 Handla allt 3M Produkter
:
Gross wt.: 0.86 lb.; 20/Cs.
Produktkod. 15799827
Brand: 3M™ 7000088356
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Replacement part for 7800S full facepieces.
  • Designed for 3M Full Facepiece Respirator 7800S (sold separately)
  • Valve cover maintains original service performance of facepiece
  • 3M Catalog# 7918
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Exhalation Valve Cover
För användning med (applikation) Assembly, blasting, cleaning, demolition, electrical, facility maintenance, grinding, health and safety testing, machine operation, painting, remediation, sanding, welding
För användning med (utrustning) Full facepiece 7800s
Modell 7918
Mått (L x B x H) 10.1 x 7.9 x 4.4 in. (25.6 x 20 x 11.1 cm)
Längd (engelska) 10.1 in.
Längd (metrisk) 25.6 cm
Bredd (engelska) 7.9 in.
Bredd (metrisk) 20 cm
Höjd (engelska) 4.4 in.
Höjd (metrisk) 11.1 cm
Vikt (engelska) 0.86 lb.
Vikt (metrisk) 0.39 kg