Läs mer
3M™ Passformstestlösning
Produktkod. 31605231 Handla allt 3M Produkter
Change view
Produkttyp:
Passformstestkit
Produktkod. Produkttyp
31605231 Passformstestkit
1 options
Produktkod. 31605231 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100350838
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2980.00 SEK
    1841.84 SEK / Paket med 6
    Save 1138.16 SEK
    38% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Ersättningstestlösningar för passform för användning med kvalitativa passformstestkit FT-10 (Sweet) och FT-30 (Bitter).
  • Testkit och tillbehör hjälper organisationer att uppfylla regulatoriska krav på passformstester för tätt sittande andningsskydd.
  • Används för att validera ansikte-till-andningsmask-tätning på engångs- eller halvmaskskydd.
  • Stöd efterlevnad och säkerställa effektivt andningsskydd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Passformstestkit
Med utandningsventil Nej