Läs mer
3M™ Öronproppar av skum
Produktkod. 10185234 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
1100
1100B
1110
K1110
Med sladd:
Corded
Med sladd
Utan sladd
Förpackningsstorlek:
100 par
200 par
500 par
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Med sladd Förpackningsstorlek
10185234 1100 Utan sladd 200 par
12930415 1100B Utan sladd 500 par
12940415 1110 Corded Paket med 500
12580147 K1110 Med sladd 100 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10185234 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7100100637
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skumproppar är ett ekonomiskt val för engångshörselskydd. Hypoallergen och en avsmalnande design hjälper till att ge en brusreducerande tätning i hörselgången.
  • Orange engångsöronproppar
  • Tillverkad av hypoallergent material för maximalt skydd och komfort
  • Slät, smutsavvisande yta för hygien
  • Rekommenderas för situationer med högt brus (upp till 100 dBA TWA)
Uppfyllande
3M™ öronproppar måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI S3.1974 Ja
CSA Z94.2 Klass AL
Storlek Universell
För användning med (applikation) Montering, blästring, rengöring, rivning, el, anläggningsunderhåll, slipning, maskindrift, målning, slipning, svetsning
Hög synlighet Ja
Modell 1100
Förpackningstyp Polyväska
Par per paket 1000 par/Cs
Pluggmaterial Skumma
Plugg färg Orange
Noise Reduction Rating (NRR) 29 dB
Med sladd Utan sladd
Pluggform Kula
Disponibel Engångsbruk
Metalldetekterbar Nej