Beskrivning
- Orange engångsöronproppar
- Tillverkad av hypoallergent material för maximalt skydd och komfort
- Slät, smutsavvisande yta för hygien
- Rekommenderas för situationer med högt brus (upp till 100 dBA TWA)
Uppfyllande
3M™ öronproppar måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| För användning med (applikation) | Montering, blästring, rengöring, rivning, el, anläggningsunderhåll, slipning, maskindrift, målning, slipning, svetsning |
| Modell | K1110 |
| Par per paket | 100 par |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 29 dB |
| Med sladd | Med sladd |
| Pluggform | Avsmalnande |
| Disponibel | Engångsbruk |