Läs mer
3M™ Öronproppar av skum
Produktkod. 12930415 Handla allt 3M Produkter
Change view
Modell:
1100
1100B
1110
K1110
Med sladd:
Corded
Med sladd
Utan sladd
Förpackningsstorlek:
100 par
200 par
500 par
Paket med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Med sladd unitSize
12930415 1100B Utan sladd 500 par
10185234 1100 Utan sladd 200 par
12940415 1110 Corded Paket med 500
12580147 K1110 Med sladd 100 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12930415 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.00 SEK
    848.15 SEK / 500 par
    Save 721.85 SEK
    45% Av
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skumproppar är ett ekonomiskt val för engångshörselskydd. Hypoallergen och en avsmalnande design hjälper till att ge en brusreducerande tätning i hörselgången.
  • Orange engångsöronproppar
  • Tillverkad av hypoallergent material för maximalt skydd och komfort
  • Slät, smutsavvisande yta för hygien
  • Rekommenderas för situationer med högt brus (upp till 100 dBA TWA)
Uppfyllande
3M™ öronproppar måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek Universell
För användning med (applikation) Montering, blästring, rengöring, rivning, el, anläggningsunderhåll, slipning, maskindrift, målning, slipning, svetsning
Modell 1100B
Förpackningstyp Bulkcontainer
Par per paket 500 par
Noise Reduction Rating (NRR) 29 dB
Med sladd Utan sladd
Pluggform Avsmalnande
Disponibel Engångsbruk