Läs mer
3M™ Öronproppar av skum
Handla allt 3M Produkter
Modell:
1100
1100B
1110
K1110
Med sladd:
Corded
Med sladd
Utan sladd
Förpackningsstorlek:
100 par
200 par
500 par
Paket med 500
Beskrivning
- Orange engångsöronproppar
- Tillverkad av hypoallergent material för maximalt skydd och komfort
- Slät, smutsavvisande yta för hygien
- Rekommenderas för situationer med högt brus (upp till 100 dBA TWA)
Uppfyllande
3M™ öronproppar måste användas i enlighet med OSHA-föreskrifter och användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| För användning med (applikation) | Montering, blästring, rengöring, rivning, el, anläggningsunderhåll, slipning, maskindrift, målning, slipning, svetsning |
| Modell | 1100B |
| Förpackningstyp | Bulkcontainer |
| Par per paket | 500 par |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 29 dB |
| Med sladd | Utan sladd |
| Pluggform | Avsmalnande |
| Disponibel | Engångsbruk |