Läs mer
3M™ Head Harness Assembly for 7500 Series Respirators
Produktkod. 15719657 Handla allt 3M Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Half facepiece respirator 7501, 7502 and 7503
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15719657 Half facepiece respirator 7501, 7502 and 7503 Paket med 5
1 options
Produktkod. 15719657 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000029730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Head harness assembly is designed for use with 3M™ Half Facepiece Respirators 7501, 7502 and 7503.
The 3M™ Head Harness Assembly 7581, Respiratory Protection System Component, works with 3M Half Facepieces 7501, 7502, and 7503 (all sold separately).
  • Approved 3M replacement part
  • Designed for use with the 3M Ultimate FX Full Facepiece Reusable Respirators (sold separately)
  • Head harness assembly can extend service life of facepiece
  • Easy installation allows for quick replacement
  • Replaceable part can potentially result in respiratory equipment cost savings
  • 3M Catalog# 7581
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Head Harness Assembly
För användning med (applikation) Demolition, facility maintenance, grinding, sanding, welding
För användning med (utrustning) Half facepiece respirator 7501, 7502 and 7503
Modell 7581
Mått (L x B x H) 16.4 x 11.4 x 7.3 in. (41.6 x 28.9 x 18.5 cm)
Längd (engelska) 16.4 in.
Längd (metrisk) 41.6 cm
Bredd (engelska) 11.4 in.
Bredd (metrisk) 28.9 cm
Höjd (engelska) 7.3 in.
Höjd (metrisk) 18.5 cm
Vikt (engelska) 3.1 lb.
Vikt (metrisk) 1.4 kg