Läs mer
3M KCl elektrolytlösning, Hamilton™
Beskrivning
- Hjälper till med buffertvärden som ändras över tiden
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 3 M |
| För användning med (utrustning) | KCL Electrode |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 100 ml |
| Lösningstyp | Electrolyte |