Läs mer
Cole-Parmer™ Referensfyllningslösning
Produktkod. 11789998 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kvantitet:
125 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11789998 125 ml Varje
1 options
Produktkod. 11789998 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0566168
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 SEK
    231.47 SEK / Paket med 1
    Save 26.53 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Använd denna lösning med den inre cellen av påfyllningsbara elektroder. Cole-Parmer™ Referensfyllningslösning är idealisk att använda med Cole-Parmer autoklaverbara jäsnings-pH-elektroder.
Högtemperatur 1,5 M KCl-gel mättad med AgCl; 125 ml
Specifikationer
Sammansättning 3M KCl-gel mättad med AgCl
Koncentration 3M KCl-gel mättad med AgCl
För användning med (utrustning) Autoklaverbara jäsnings-pH-elektroder
Förpackning 1 vardera
Kvantitet 125 ml