Läs mer
3M™ TR-300 och TR-600 PAPR batteripaket
Handla allt 3M Produkter
För användning med (utrustning):
Versaflo TR-300 PAPR Series
Versaflo TR-600 PAPR-serien
Batteritid:
4 to 6 hr.
8 till 18 timmar.
8 to 12 hr.
Färg:
Blå, grå
Black
Svart
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Uppladdningsbara batteripaket
- Litiumjon
- Lång drifttid för filter och patroner
Batteripaket måste användas i enlighet med användarinstruktionerna, varningarna och begränsningarna som medföljer varje produkt
Compliance
NIOSH godkänd.
Specifications
Specifications
| Batteritid | 8 to 12 hr. |
| Batterityp | litiumjon |
| Färg | Svart |
| Produkttyp | Batteripaket |
| För användning med (applikation) | Strömförsörjning för PAPR-system |
| För användning med (utrustning) | Versaflo TR-300 PAPR Series |
| Modell | TR-332 |
| Uppladdningstid | <3.5 hr. |
| Vikt (engelska) | 2.4 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.077 kg |